Przejdź do
L2378
γ-Linolenic acid
≥99%, liquid
Synonim(y):
gamma-Linolenic acid, cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
420,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
835,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2770,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4050,00 zł
3037,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.43
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1712253
420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant oil (borage)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-,13-12-
InChI key
VZCCETWTMQHEPK-QNEBEIHSSA-N
Application
γ-linolenic acid has been used as an analytical standard in gas chromatography. It may be used in nutritional studies regarding weight regain and as a possible tumor suppression agent. γ-linolenic acid is used in studies on the mechanisms and prevention of oxidation/peroxidation of unsaturated fatty acids.
Biochem/physiol Actions
Gamma-linolenate (C18:6,9,12) differs from α-linolenate (C18:9,12,15) in the positions of the double bonds.
γ-Linolenic acid , a polyunsaturated fatty acid, exerts anti-inflammatory effect by decreasing both interleukin (IL) 6 and IL-8 production in the human enterocyte-like cell line Caco-2 and humandendritic cells in vitro .
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E4504L1376L6503
description
≥99%, liquid
description
≥99%
description
≥98%
description
≥99% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99% (GC)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
biological source
plant oil (borage)
biological source
plant oil (Borage)
biological source
plant oil (safflower)
biological source
plant seeds (Borage)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Linolenic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?