Merck
693960
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)ethylenediamine
95%
Synonim(y):
N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,2-ethanediamine
About This Item
Wzór liniowy:
(C3H7)2C6H3NHCH2CH2NHC6H3(C3H7)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
mp
101-106 °C
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NCCNc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H40N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)27-15-16-28-26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20,27-28H,15-16H2,1-8H3
Klucz InChI
RVMDHNMIJJBYQG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3