Merck
693499
Sigma-Aldrich
Dysprosium-Erbium-Aluminum alloy, Dy0.8Er0.2Al2
magnetic refrigeration material
Synonim(y):
ErDy4Al10
About This Item
Wzór liniowy:
Dy0.8Er0.2Al2
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101711
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
powder
skład
aluminum, 24.9 wt. %
Dysprosium, 59.7 wt. %
Erbium, 15.6 wt. %
mp
1675 °C
ciąg SMILES
[Al].[Dy].[Er]
InChI
1S/Al.Dy.Er
Klucz InChI
LAESMWVCIAIPFD-UHFFFAOYSA-N
Właściwości fizyczne
Curie Temperature: below 60 K
Informacje prawne
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Chemia ciała stałego i materiałów wywarła ogromny wpływ i odnotowała wzrost w ostatnich latach, szczególnie w przypadku materiałów zawierających pierwiastki ziem rzadkich.