Merck
693464
Sigma-Aldrich
(S)-2-[3-[(1R,2R)-2-(Dipropylamino)cyclohexyl]thioureido]-N-isopropyl-3,3-dimethylbutanamide
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H44N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]22/D -61°, c = 1 in chloroform
ciąg SMILES
CCCN(CCC)[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=S)N[C@H](C(=O)NC(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H44N4OS/c1-8-14-26(15-9-2)18-13-11-10-12-17(18)24-21(28)25-19(22(5,6)7)20(27)23-16(3)4/h16-19H,8-15H2,1-7H3,(H,23,27)(H2,24,25,28)/t17-,18-,19-/m1/s1
Klucz InChI
XULQYZJFCNMXTM-GUDVDZBRSA-N
Zastosowanie
Ketone silylcyanation catalyst
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Douglas E Fuerst et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(25), 8964-8965 (2005-06-23)
The new chiral amino thiourea catalyst 3d promotes the highly enantioselective cyanosilylation of a wide variety of ketones. The hindered tertiary amine substituent plays a crucial role with regard to both stereoinduction and reactivity, suggesting a cooperative mechanism involving electrophile