Merck
693162
Sigma-Aldrich
(S)-[(RuCl(SEGPHOS®))2(μ-Cl)3][NH2Me2]
Synonim(y):
Dimethylammonium dichlorotri(μ-chloro)bis[(S)-(−)-5,5′-bis(diphenylphosphino)-4,4′-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NH2+[C76H56Cl5O8P4Ru2]−
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1646.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
grupa funkcyjna
amine
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/2C38H28O4P2.C2H7N.2ClH.3Cl.2Ru/c2*1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30;1-3-2;;;;;;;/h2*1-24H,25-26H2;3H,1-2H3;2*1H;;;;;/q;;;;;3*+1;2*-1/p-1
Klucz InChI
RENFEASRVBXAEN-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136, 3549390
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago