692336
RuCl2[(R)−(DM−SEGPHOS®)][(R,(R))−(DPEN)]
Synonim(y):
Dichloro[(R)−5,5′−bis[di(3,5−xylyl)phosphino]−4,4′−bi−1,3−benzodioxole][(1R,2R)−1,2−diphenylethylenediamine]ruthenium(II)
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Ru]Cl.N[C@@H]([C@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2.Cc3cc(C)cc(c3)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5ccc6OCOc6c5-c7c8OCOc8ccc7P(c9cc(C)cc(C)c9)c%10cc(C)cc(C)c%10
InChI
1S/C46H44O4P2.C14H16N2.2ClH.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12;;;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;1-10,13-14H,15-16H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;13-,14-;;;/m.1.../s1
Klucz InChI
FOEKPXQPRAIJRW-ODQAEMFESA-L
Zastosowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago