Merck
692131
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,6-bis(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
97%
Synonim(y):
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridin-3-ol hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
142-147 °C
ciąg SMILES
Cl.OCc1ccc(O)c(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO3.ClH/c9-3-5-1-2-7(11)6(4-10)8-5;/h1-2,9-11H,3-4H2;1H
Klucz InChI
VHNMNLDSAYYRHC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3