Merck
692123
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dichlorophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
56-60 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
Klucz InChI
GQICJNXGCGRFBA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)