Merck
692093
Sigma-Aldrich
5,7-Difluoro-1-indanone
97%
Synonim(y):
5,7-Difluoro-2,3-dihydroinden-1-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6F2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
80-84 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
Fc1cc(F)c2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H6F2O/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)