Merck
692085
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-pyridinecarbonitrile
97%
Synonim(y):
2-Cyano-6-methoxypyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
62-67 °C
ciąg SMILES
COc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H6N2O/c1-10-7-4-2-3-6(5-8)9-7/h2-4H,1H3
Klucz InChI
LTSUUWWSGRKYFO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)