Merck
691070
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl cyanoacetate
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
NCCH2CO2CH2CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
jakość
Arxada quality
producent / nazwa handlowa
Arxada AG
zanieczyszczenia
≤100 mg/kg acid (as cyanoacetic acid)
kolor
APHA: <50
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
257 °C/1000 hPa
98-100 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.1230-1.1280 g/mL at 20 °C
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO3/c1-9-4-5-10-6(8)2-3-7/h2,4-5H2,1H3
Klucz InChI
SGLKIEOMYXTGBH-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)