Merck
691054
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
98%
Synonim(y):
(OH)2Im-NTf2
Wybierz wielkość
50 G
3570,00 zł
3570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
3570,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5F6N3O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
3570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4275
przydatność
complies for IR spectroscopy
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
On1cc[n+](O)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5N2O2.C2F6NO4S2/c6-4-1-2-5(7)3-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-3,6-7H;/q+1;-1
Klucz InChI
SWVAEQIBLYMHDX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)