Merck
690538
Sigma-Aldrich
3-Aminocrotononitrile
Arxada quality, ≥96.0% (based on DM, GC, KF)
Synonim(y):
3-Amino-2-butenenitrile, 3-Iminobutyronitrile, Diacetonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CH3)=CHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.10
Beilstein:
1719815
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.0% (based on DM, GC, KF)
Postać
flakes
jakość
Arxada quality
producent / nazwa handlowa
Arxada AG
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(N)=C/C#N
InChI
1S/C4H6N2/c1-4(6)2-3-5/h2H,6H2,1H3/b4-2+
Klucz InChI
DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3