Merck
690465
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylvaline
99%, ≥98.5% (TLC)
Synonim(y):
α-Me-Val-OH, α-Methyl-L-valine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.5% (TLC)
99%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -3.5±0.5°, c = 1% in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zanieczyszczenia
≤0.2% water
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)[C@](C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)6(3,7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
GPYTYOMSQHBYTK-LURJTMIESA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)