Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 419,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H22NO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.52
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (elemental analysis)
form
powder
composition
carbon content, 76.4-84.5 wt. %
SMILES string
C1(C=CC=C2)=C2C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=C3OP5N6C7=C(C=CC=C7)C=CC8=C6C=CC=C8)=C(O5)C=C1
InChI
1S/C34H22NO2P/c1-5-13-27-23(9-1)19-21-31-33(27)34-28-14-6-2-10-24(28)20-22-32(34)37-38(36-31)35-29-15-7-3-11-25(29)17-18-26-12-4-8-16-30(26)35/h1-22H
InChI key
KOVOHCVLXRKTGN-UHFFFAOYSA-N
Application
Phosphorous precursor for ligand synthesis
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (elemental analysis) | description 97% | description 95% (HPLC) | description 97% |
| assay ≥95% (elemental analysis) | assay 97% | assay 95% (HPLC) | assay 97% |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition carbon content, 76.4-84.5 wt. % | composition - | composition - | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(S)-(+)-N-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)-dibenzo[b,f]azepine ≥95% (elemental analysis)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/575/489/d54360f9-5a59-43f2-bc44-42f5fa92b588/640/d54360f9-5a59-43f2-bc44-42f5fa92b588.png)
![(S,S,S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a’]dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/223/794/16c37a96-da16-488a-b3e8-7d89c47f71ee/640/16c37a96-da16-488a-b3e8-7d89c47f71ee.png)
![(S,R,R)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine 95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/366/790/7555ef31-5d0b-45c9-ad40-5dfd0fe85125/640/7555ef31-5d0b-45c9-ad40-5dfd0fe85125.png)