Kluczowe dokumenty
690325
D-Valinamide hydrochloride
97%
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3-methylbutanamide hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
96.5-103.5% (AT)
97%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -26±1.5°, c = 1% in H2O
ciąg SMILES
Cl.CC(C)[C@@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H/t4-;/m1./s1
Klucz InChI
XFCNYSGKNAWXFL-PGMHMLKASA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)