Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 255,00 zł 191,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(NH2)CONH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.62
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
191,25 zł
Cena katalogowa255,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]25/D +25.8°, c = 1 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
266-270 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CC(C)[C@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
XFCNYSGKNAWXFL-WCCKRBBISA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% (CP) | assay 97% (CP) |
| mp 266-270 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| optical activity [α]25/D +25.8°, c = 1 in H2O | optical activity [α]21/D +22°, c = 2 in 6 M HCl | optical activity - | optical activity - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?