Przejdź do
70023
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]hexaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Synonim(y):
Boc-PEG-amine (n=7)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
1785,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H44N2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (oligomer purity)
Form:
liquid
1785,00 zł
Cena katalogowa2380,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (oligomer purity)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C21H44N2O9/c1-21(2,3)32-20(24)23-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-19-31-18-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-22/h4-19,22H2,1-3H3,(H,23,24)
InChI key
HTIMIYPOESODPC-UHFFFAOYSA-N
General description
Our highly purified mono-protected homobifunctional polyethylene glycols display oligomer purities of more than 90%. This extremely narrow distribution of oligomers ensures homogeneous products in many applications such as conjugation reactions or introduction of solubilizing units or spacers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
791417709076172
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)