Merck
68940
Sigma-Aldrich
Dichloro(methyl)propylsilane
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Methyl-propyl-dichlorosilane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10Cl2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.11
Beilstein:
1733841
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.420
gęstość
1.046 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)