Merck
688894
Sigma-Aldrich
Methyl 3-aminocrotonate
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (GC)
Synonim(y):
Methyl 3-amino-2-butenoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(NH2)=CHCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
Beilstein:
956592
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
crystals
jakość
Arxada quality
producent / nazwa handlowa
Arxada AG
stężenie
98.0-100.3 % (w/w) (GC)
zanieczyszczenia
≤1.0 % (w/w) water (Karl Fischer)
mp
81-83 °C (lit.)
81.0-84.0 °C
ciąg SMILES
COC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)