Merck
688800
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl-{2-sulfo-9-[3-(4-sulfo-phenyl)propyl]-9-fluorenyl}phosphonium-hydrogensulfate
95%
Synonim(y):
cataCXium® FSulf
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H43O10PS3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
738.87
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Asymmetric synthesis
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
OS([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)c1ccc(CCCC4([PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)c5ccccc5-c6ccc(cc46)S(O)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C34H41O6PS2.H2O4S/c35-42(36,37)28-19-17-25(18-20-28)10-9-23-34(41(26-11-3-1-4-12-26)27-13-5-2-6-14-27)32-16-8-7-15-30(32)31-22-21-29(24-33(31)34)43(38,39)40;1-5(2,3)4/h7-8,15-22,24,26-27H,1-6,9-14,23H2,(H,35,36,37)(H,38,39,40);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
HNJNDGZFLWQSEG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Informacje prawne
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aqueous cross-coupling: highly efficient Suzuki-Miyaura coupling of N-heteroaryl halides and N-heteroarylboronic acids.
Fleckenstein, C. A.; Plenio, H.
Green Chemistry, 9, 1287-1287 (2007)