Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H34NO18SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
631.53
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
assay
≥95% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](NC(C)=O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H35NO18S.Na/c1-5-10(25)12(27)13(28)19(34-5)38-16-9(21-6(2)24)18(30)35-8(4-23)15(16)37-20-14(29)17(39-40(31,32)33)11(26)7(3-22)36-20;/h5,7-20,22-23,25-30H,3-4H2,1-2H3,(H,21,24)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t5-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,17-,18?,19-,20-;/m0./s1
InChI key
QQNNDBNDALKSBB-LOBKVNCFSA-M
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?