Merck
688312
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-dodecylthiophene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H27BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C16H27BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13-14-18-16(15)17/h13-14H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
IMILVTHOOISGRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.