Merck
686778
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyridine-2-carbonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
58-62 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Cc1cnc(C#N)c(C)c1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-3-7(2)8(4-9)10-5-6/h3,5H,1-2H3
Klucz InChI
MYBGPKXHLYUSQF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)