Merck
604828
Sigma-Aldrich
L-Leucine-3-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CH13CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)[13CH2][C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i3+1
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-QNPUWJABSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1