Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701035
Sigma-Aldrich
Anty-PCNA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.18 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCNA(5111)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen znajduje się w jądrze i jest kofaktorem polimerazy DNA delta. Kodowane białko działa jako homotrimer i pomaga zwiększyć proces syntezy nici wiodącej podczas replikacji DNA. W odpowiedzi na uszkodzenia DNA białko to ulega ubikwitynacji i bierze udział w zależnym od RAD6 szlaku naprawy DNA. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. Pseudogeny tego genu zostały opisane na chromosomie 4 i chromosomie X. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego PCNA
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)