Key Documents
685860
(1R,2R)-1,2-Bis(2-hydroxyphenyl)ethylenediamine
95% (HPLC)
Synonim(y):
(1R,2R)-1,2-Bis(2-hydroxyphenyl)-1,2-ethanediamine, (R,R) Diaminopharm Diamine, (R,R) Jik Chin Mother Diamine, (R,R) Mother Diamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
95% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]22/D +62°, c = 1% in chloroform
mp
157-163 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
N[C@@H]([C@H](N)c1ccccc1O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H16N2O2/c15-13(9-5-1-3-7-11(9)17)14(16)10-6-2-4-8-12(10)18/h1-8,13-14,17-18H,15-16H2/t13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
MRNPLGLZBUDMRE-ZIAGYGMSSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Enantiomerically pure trans-3-arylpiperazine-2-carboxylic acid derivatives via diaza-Cope rearrangement (DCR).
- 4,4′-(1,2-Diazaniumylethane-1,2-diyl)dibenzoate trihydrate by treating with terephthalaldehydic acid.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Chiralne wicynalne diaminy cieszą się ogromnym zainteresowaniem chemików syntetycznych, ponieważ występują w wielu chiralnych katalizatorach i farmaceutykach.
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.
Powiązane treści
The Chin group is interested in computational and experimental approaches to understanding stereoselective recognition and catalysis. Their studies in weak forces (H-bonding, electronic and steric effects) has led to a highly efficient method for making limitless varieties of chiral vicinal diamines from the 'mother diamine' that are useful for developing stereoselective organocatalysts or transition metal-based catalysts as well as for developing drugs (Acc Chem Res (2012) p1345). The 'mother diamine' is also useful for making binol, monophos and binap analogs. The Chin group is also interested in using reversible covalent bonds for stereoselective recognition and L to D conversion of natural and non-natural amino acids (EJOC (2012) p229).