Merck
685747
Sigma-Aldrich
4-(1-Aminoethyl)pyridine
95%
Synonim(y):
1-(4-Pyridyl)ethylamine, 1-Pyridin-4-yl-ethylamine
Wybierz wielkość
1 G
565,00 zł
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
565,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5347
gęstość
1.0190 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(N)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-6H,8H2,1H3
Klucz InChI
HIZMJYQEHFJWQY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)