Merck
685410
Sigma-Aldrich
Methyl 1-acetyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
powder
mp
91-97 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccn(c1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6(10)9-4-3-7(5-9)8(11)12-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
XNEPOBYEFLQFMM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)