Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
219-577-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
product line
Novabiochem®
form
powder
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
99-105 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(cncc1)C(=O)C
InChI
1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
InChI key
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
General description
Odczynnik do acetylacji amin w łagodnych warunkach.
Analysis Note
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Kolor (wizualny): biały do białawego
Oznaczenie (HCIO4): ≥ 97,5 %
Oznaczenie (GG, powierzchnia %): ≥ 97.5 % (a/a)
Zakres topnienia (dolna wartość): ≥ 90 °C
Zakres topnienia (górna wartość): ≤ 105 °C
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Tożsamość (IR): przechodzi test
Kolor (wizualny): biały do białawego
Oznaczenie (HCIO4): ≥ 97,5 %
Oznaczenie (GG, powierzchnia %): ≥ 97.5 % (a/a)
Zakres topnienia (dolna wartość): ≥ 90 °C
Zakres topnienia (górna wartość): ≤ 105 °C
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Tożsamość (IR): przechodzi test
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-acetyloimidazol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8512100025 | 04027269558796 |
| 8512100100 | 04027269558802 |