Merck
776904
7-Acetyl-5-bromoindole
96%
Synonim(y):
5-Bromo-7-acetylindole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
111-114 °C
functional group
bromo, ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(Br)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6(13)9-5-8(11)4-7-2-3-12-10(7)9/h2-5,12H,1H3
InChI key
LPQKQTUKOZNLJQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)