Merck
683914
Sigma-Aldrich
8-Chloro-2-methylquinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
64-68 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(11)10(8)12-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves