Przejdź do
925713
Platinum(II) 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-21H,23H-porphyrin
≥97%
Synonim(y):
Platinum octaethylporphyrin, Platinum(II) 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-21H,23H-porphyrin, PtOEP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H44N4Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
727.84
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
MDL number:
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
UV: 381, 501, 535 nm (in CHCl3)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder or crystals
color
red
mp
>300 °C
λmax
649 nm (PL)
orbital energy
HOMO 5.3 eV , LUMO 3.2 eV 
UV absorption
λ: 381 nm Amax, λ: 501 nm Amax, λ: 535 nm Amax
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Pt]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Pt/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI key
WAODGUVBNLMTSF-XTPDIVBZSA-N
Application
Platinum octaethylporphyrin (PtOEP) is used as a red triplet emitting material with high external quantum yields for organic light-emitting diodes (OLEDs). It can be utilized as the active component in chemical sensors or biosensors research. The ability of these compounds to form ordered structures makes them interesting candidates for molecular electronics, molecular magnets, and other advanced materials. 4) It is suitable to be used as a photosensitizer in photodynamic therapy.
Platinum octaethylporphyrin (PtOEP) may be used as a fluorescent dye in the fabrication of polymer- and silica-based oxygen sensors.
It is used as a red triplet emitting material with high external quantum yields for OLEDs. PtOEP is used as a dopant in host materials like CBP and Alq3. Its red emission is near 650 nm depending on host material and processing conditions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
673625928291824566
description
≥97%
description
95%
description
-
description
for synthesis
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥97%
assay
95%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
color
red
color
-
color
-
color
-
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
-
mp
581 °C (decomposes)
description
UV: 381, 501, 535 nm (in CHCl3)
description
-
description
-
description
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)