Merck
683884
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
85-90 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2C#N
InChI
1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,1-4H3
Klucz InChI
SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)