Kluczowe dokumenty
682527
6-(Ferrocenyl)hexanethiol
Synonim(y):
FHT, 6-(Mercaptohexyl)ferrocene
About This Item
Polecane produkty
bp
321-353 °C
Poziom jakości
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.SCCCCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H17S.C5H5.Fe/c12-10-6-2-1-3-7-11-8-4-5-9-11;1-2-4-5-3-1;/h4-5,8-9,12H,1-3,6-7,10H2;1-5H;
Klucz InChI
YENJERDZPAXYRX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.