Merck
682152
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C,d3 proline
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5D3H8NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.17
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])C1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1+1D3
Klucz InChI
LWHHAVWYGIBIEU-KQORAOOSSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)