The activity of this product is determined by Kynuramine deamination. One unit will deaminate 1 nanomole of Kynuramine per minute at pH 7.4 and 37°C.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł |
5 x 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Recombinant:
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of ~2.5 mg
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MAOA(4128)
General description
Monoamine Oxidase A contains binding sites for 8α-S-cysteinyl-FAD. [1]
Monoamine oxidases metabolize biogenic amines in the central nervous system and the peripheral tissue. [2]
Application
Biochem/physiol Actions
MAO′s are proteins of the mitochondrial membrane. These enzymes are responsible for catalyzing oxidative deamination of endo- and xenobiotic amines. Substrate specificity differs for each isozyme.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... MAOA(4128) | Gene Information human ... MAOA(4128) | Gene Information human ... MAOA(4128) | Gene Information human ... MAOA(4128) |
| recombinant expressed in baculovirus infected BTI insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant - |
| form liquid | form frozen liquid | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I would like to know the dopamine activity of monoamine oxidase (MAO)