Przejdź do
17249
α-Methyl-L-proline
≥98.0% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
907,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4350211
907,50 zł
Cena katalogowa1210,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@]1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChI key
LWHHAVWYGIBIEU-LURJTMIESA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)