Merck
681970
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
2-Carboxy-5-hydroxy-4-pyrone, Comenic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
284-294 °C
ciąg SMILES
OC(=O)C1=CC(=O)C(O)=CO1
InChI
1S/C6H4O5/c7-3-1-5(6(9)10)11-2-4(3)8/h1-2,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
UUUICOMMFFTCHS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Building block for an intramolecular olefin-α-pyrone cycloaddition providing the colchicine ring skeleton.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 49, 2839-2839 (1993)