Key Documents
68193
Methyl L-3-phenyllactate
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Methyl (S)-2-hydroxy-3-phenylpropionate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D +4.4±0.5°, c = 1% in methanol
mp
40-45 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,7H2,1H3/t9-/m0/s1
Klucz InChI
NMPPJJIBQQCOOI-VIFPVBQESA-N
Zastosowanie
- As an intermediate in the synthesis of bortezomib analogs as 20S proteasome inhibitors.
- As a substrate in the amination of the benzylic C-H bonds and the aminated products are further used to prepare β-lactams.
- As an intermediate in one of the key synthetic steps for the preparation of YM-254890 analog, a selective Gαq/11 inhibitor.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?