Merck
681857
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoylacetonitrile
97%
Synonim(y):
3-Chloro-β-oxobenzenepropanenitrile, 3-Chlorophenacyl cyanide, 3-Oxo-3-(3-chlorophenyl)propionitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
79-83 °C
grupa funkcyjna
chloro
ketone
nitrile
ciąg SMILES
Clc1cccc(c1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-11/h1-3,6H,4H2
Klucz InChI
IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)