Merck
681350
Sigma-Aldrich
Pyrimidine N-oxide
97%
Synonim(y):
Pyrimidine 1-oxide
Wybierz wielkość
1 G
1200,00 zł
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1200,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
90-94 °C
ciąg SMILES
[O-][n+]1cccnc1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-6-3-1-2-5-4-6/h1-4H
Klucz InChI
OQZGLXOADHKTDN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)