Merck
687847
Sigma-Aldrich
Quinoxaline N-oxide
97%
Synonim(y):
1-Oxide quinoxaline
Wybierz wielkość
1 G
805,00 zł
805,00 zł
Cena katalogowa1150,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
805,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
805,00 zł
Cena katalogowa1150,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
mp
121-125 °C
ciąg SMILES
[O-][n+]1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-10-6-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
Klucz InChI
OARGFWQSVACNCO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Coupling partner in Pd-catalyzed direct arylation reactions.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Campeau, L. C. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 35-35 (2007)