Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł 2091,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2091,00 zł
Cena katalogowa2460,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
CY-A1, monoclonal
mol wt
antigen 60 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
mouse, human, monkey, bovine
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using a mouse NIH 3T3 cell extract
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCNA2(890)
mouse ... Ccna2(12428)
General description
Immunogen
Application
- immunocytochemistry
- microarray
- western blotting at a dilution of 1:1,000 using a mouse NIH 3T3 cell extract
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone CY-A1, monoclonal | clone DCS-6, monoclonal | clone DCS-31, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... CCNA2(890) | Gene Information human ... CCND1(595) | Gene Information human ... CDK4(1019) | Gene Information human ... CCNB1(891) |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity mouse, human, monkey, bovine | species reactivity rat, mouse, human, monkey | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human, mouse, hamster |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C4710-.2ML | 04061837867774 |