Merck
681067
Sigma-Aldrich
2-Aminothiophene-3-carbonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
Formularz
solid
mp
104-108 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Nc1sccc1C#N
InChI
1S/C5H4N2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2H,7H2
Klucz InChI
XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2