Merck
758302
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-aminothiophene
96%
Synonim(y):
3-(tert-Butoxycarbonylamino)thiophene, 3-Thiophenecarbamic acid tert-butyl ester, N-3-Thienylcarbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
Wybierz wielkość
1 G
177,00 zł
177,00 zł
Cena katalogowa354,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
177,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
177,00 zł
Cena katalogowa354,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
135-140 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-9(2,3)12-8(11)10-7-4-5-13-6-7/h4-6H,1-3H3,(H,10,11)
Klucz InChI
PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)