Merck
680893
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-5-methylphenol
97%
Synonim(y):
3-Hydroxy-5-methoxytoluene, 5-Methoxy-m-cresol, Orcinol monomethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(OCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
59-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(C)cc(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-7(9)5-8(4-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
NOTCZLKDULMKBR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anup Aggarwal et al.
Cell, 170(2), 249-259 (2017-07-04)
Widespread resistance to first-line TB drugs is a major problem that will likely only be resolved through the development of new drugs with novel mechanisms of action. We have used structure-guided methods to develop a lead molecule that targets the