Merck
680788
Sigma-Aldrich
5-(3-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
97%
Synonim(y):
5-(3-Pyridinyl)-1,3,4-oxadiazole-2(3H)-thione
Wybierz wielkość
5 G
682,00 zł
682,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
682,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
682,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
231 °C (dec.)
ciąg SMILES
Sc1nnc(o1)-c2cccnc2
InChI
1S/C7H5N3OS/c12-7-10-9-6(11-7)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H,10,12)
Klucz InChI
QBLWWQDTKCIRSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)