Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł 193,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
193,50 zł
Cena katalogowa258,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
250-254 °C (lit.)
SMILES string
Nn1c(S)nnc1-c2ccncc2
InChI
1S/C7H7N5S/c8-12-6(10-11-7(12)13)5-1-3-9-4-2-5/h1-4H,8H2,(H,11,13)
InChI key
LHSIJUVRXSETDR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 250-254 °C (lit.) | mp 195 °C (dec.) (lit.), 211-215 °C (dec.) | mp 182-184 °C (lit.) | mp 221-224 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?