Merck
680559
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8BClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
228-232 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C7H8BClO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,10-11H,1H3
Klucz InChI
YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride.
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Intromolecular aromatic carbenoid insertion for the synthesis of fluorenes
  • Synthesis of biaryl amides with muscarinic acetylcholine receptor subtype M1 agonistic activity
  • Preparation of borinic acid picolinate esters for use against cutaneous diseases
  • Synthesis of TRPV1 antagonists as treatment for chronic pain
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)